Documenti fondamentali
86848
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammonium ethoxide solution
~40% in ethanol (NT)
About This Item
Formula condensata:
(CH3CH2CH2CH2)4N(OCH2CH3)
Numero CAS:
Peso molecolare:
287.52
Beilstein:
6018401
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
liquid
Concentrazione
~40% in ethanol (NT)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC[O-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.C2H5O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-2-3/h5-16H2,1-4H3;2H2,1H3/q+1;-1
SNUBRLWUQHFANK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
73.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
23 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)