Documenti fondamentali
86605
Sigma-Aldrich
Tetraethylammonium chloride monohydrate
≥98.0%
Sinonimo/i:
N,N,N-triethyl-ethanaminium chloride monohydrate
Scegli un formato
50 G
CHF 58.20
250 G
CHF 201.00
CHF 58.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 G
CHF 58.20
250 G
CHF 201.00
About This Item
Formula condensata:
(C2H5)4N(Cl) · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.72
Beilstein:
3573492
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 58.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0%
Stato
crystals
Stringa SMILE
O.[Cl-].CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.ClH.H2O/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;;/h5-8H2,1-4H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
CALLTGJPWMIDPC-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)