86356
TentaGel™ MB-NH2
extent of labeling: ~0.40 mmol/g loading
Sinonimo/i:
O-(2-Aminoethyl)polyethylene glycol polymer-bound
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
TentaGel™
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Grado di funzionalizzazione
~0.40 mmol/g loading
Dimensione particelle
140-170 μm
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
amine
Temperatura di conservazione
2-8°C
WGK 3