862207
4-Ethoxymethylene-2-phenyl-2-oxazolin-5-one
purified by recrystallization
Sinonimo/i:
2-Phenyl-1-4-heteromethylene-5-oxazolone, 2-Phenyl-4-(ethoxymethylene)-2-oxazolinone, 2-Phenyl-4-(ethoxymethylene)oxazolone, 2-Phenyl-4-ethoxymethylene-5-oxazolone, 4-(Ethoxymethylene)-2-phenyl-5(4H)-oxazolone, 4-Ethoxymethylene-2-phenyl oxazolone, 4-Ethoxymethylene-2-phenyl-5-oxazolone, Oxazolone
Stato
solid
Livello qualitativo
Purificato mediante
recrystallization
Punto di fusione
94-96 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
ester
ether
phenyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCO\C=C1/N=C(OC1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11NO3/c1-2-15-8-10-12(14)16-11(13-10)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,2H2,1H3/b10-8-
SJHPCNCNNSSLPL-NTMALXAHSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Pyrimidinone derivatives with N-carboxymethylbenzamidine.[2]
- Multi-functionalized 1-azabicycles with acyclic enaminones via formal aza-[3+3] cycloaddition.[3]
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?