Documenti fondamentali
86146
Sigma-Aldrich
Dihexyl sulfosuccinate sodium salt solution
technical, ~80% in H2O
Sinonimo/i:
Dihexyl sodium sulfosuccinate, Sodium dihexyl sulfosuccinate solution
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H29NaO7S
Numero CAS:
Peso molecolare:
388.45
Beilstein:
3818241
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Descrizione
anionic
Grado
technical
PM
388.45 g/mol
Concentrazione
~80% in H2O
tecniche
immunocytochemistry: suitable
Impurezze
~5% ethanol
Densità
1.121 g/mL at 20 °C
1.121 g/mL at 20 °C
Stringa SMILE
[Na+].CCCCCCOC(=O)CC(C(=O)OCCCCCC)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H30O7S.Na/c1-3-5-7-9-11-22-15(17)13-14(24(19,20)21)16(18)23-12-10-8-6-4-2;/h14H,3-13H2,1-2H3,(H,19,20,21);/q;+1/p-1
WVFDILODTFJAPA-UHFFFAOYSA-M
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)