Documenti
1.13861
Sigma-Aldrich
Dihexyl sodium sulfosuccinate
for synthesis
Sinonimo/i:
Dihexyl sodium sulfosuccinate, 2-Sulfosuccinic acid di-N-hexyl ester sodium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H29NaO7S
Numero CAS:
Peso molecolare:
388.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
221-109-1
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Potenza
1750 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-7 (25 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
230 °C (decomposes)
Solubilità
364 g/L
Densità bulk
180 kg/m3
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
O=S(C(C(OCCCCCC)=O)CC(OCCCCCC)=O)(O[Na])=O
InChI
1S/C16H30O7S.Na/c1-3-5-7-9-11-22-15(17)13-14(24(19,20)21)16(18)23-12-10-8-6-4-2;/h14H,3-13H2,1-2H3,(H,19,20,21);/q;+1/p-1
WVFDILODTFJAPA-UHFFFAOYSA-M
Risultati analitici
Assay (two-phase titration, cal. on anhydrous substance): ≥ 98.5 %
Identity (IR-spectrum): passes test
pH-value (5 %; water): 5 - 7
Water (according to Karl Fischer): 4 - 5
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3