Vai a
710652
Sodium bis(2-ethylhexyl-d17) sulfosuccinate
98 atom % D, 96% (CP)
Sinonimo/i:
Docusate sodium salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 479.00
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1930.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20D34H3NaO7S
Numero CAS:
Peso molecolare:
478.77
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352108
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
96% (CP)
Mass shift:
M+34
Form:
solid
CHF 479.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
assay
96% (CP)
form
solid
mol wt
478.09 by atom % calculation
technique(s)
bio NMR: suitable
mass shift
M+34
SMILES string
[Na+].[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])OC(=O)CC(C(=O)OC([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])S([O-])(=O)=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C20H38O7S.Na/c1-5-9-11-16(7-3)14-26-19(21)13-18(28(23,24)25)20(22)27-15-17(8-4)12-10-6-2;/h16-18H,5-15H2,1-4H3,(H,23,24,25);/q;+1/p-1/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,14D2,15D2,16D,17D;
InChI key
APSBXTVYXVQYAB-MTXGETQSSA-M
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
12248241224700
USP
USP
1224700
Docusate calcium
description
98 atom % D, 96% (CP)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
technique(s)
bio NMR: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
mass shift
M+34
mass shift
-
mass shift
-
assay
96% (CP)
assay
-
assay
-
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
-
isotopic purity
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
form
solid
form
-
form
-
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)