857645
Trizma® hydrochloride
≥99%
Sinonimo/i:
TRIS HCl, TRIS hydrochloride, Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride, Tromethane hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99%
Forma fisica
crystals
Intervallo di pH utile
7.0 - 9.0
pKa (25 °C)
8.1
Solubilità
water: 0.667 g/mL, clear, colorless
Stringa SMILE
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
For precise applications, use a carefully calibrated pH meter with a glass/calomel combination electrode.
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1