Documenti fondamentali
T15760
Sigma-Aldrich
Trizma® cloridrato
reagent grade, ≥99%, crystalline
Sinonimo/i:
TRIS, TRIS HCl, Tris(idrossimetil)amminometano, Trometano cloridrato
Scegli un formato
500 G
CHF 113.00
1 KG
CHF 210.00
5 KG
CHF 895.00
10 KG
CHF 1’510.00
25 KG
CHF 3’160.00
50 KG
CHF 5’060.00
100 KG
CHF 8’230.00
CHF 113.00
Spedizione prevista il13 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 G
CHF 113.00
1 KG
CHF 210.00
5 KG
CHF 895.00
10 KG
CHF 1’510.00
25 KG
CHF 3’160.00
50 KG
CHF 5’060.00
100 KG
CHF 8’230.00
About This Item
Formula condensata:
NH2C(CH2OH)3 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.60
Beilstein:
3675235
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161700
NACRES:
NA.25
CHF 113.00
Spedizione prevista il13 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
reagent grade
Saggio
≥99%
Stato
crystalline
Condizioni di stoccaggio
(Tightly closed. Dry)
Impurezze
<0.5% water
Colore
white
Intervallo di pH utile
7.0-9.0
pKa (25 °C)
8.1
Punto di fusione
~150.7 °C
Solubilità
water: 1.5 g/mL, clear, colorless
Cationi in tracce
Fe: ≤5 ppm
Pb: ≤5 ppm
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Tris HCl, or Trizma® hydrochloride, serves as a widely utilized acidic buffer with a pKa of 8.08 at 25°C, offering a pH range of 7.0 to 9.0, aligning with the typical pH of living organisms. It is a crucial component in buffer solutions for diverse biological, cell biology, and biochemistry applications. Notably, Tris base and Tris hydrochloride individually lack sufficient buffering capacity, necessitating their combination to create effective buffers within the pH range of 7 to 9.
Essential in protein electrophoresis and western blotting techniques, Tris buffers, particularly low ionic strength versions, are employed for protein transfer. They are also commonly used in SDS-PAGE gels, running buffers, and blotting buffers. Additionally, Tris salts, integral to DNA agarose electrophoresis, contribute to buffer preparations like TAE (Tris acetate/EDTA) and TBE (Tris borate/EDTA), playing pivotal roles in biochemistry, protein purification, and electrophoresis applications. Overall, Tris HCl proves to be a versatile and indispensable component, ensuring optimal pH in biological systems for effective biochemical and cell biology research.
Caratteristiche e vantaggi
  • Ideal as a Biological buffer for Cell Biology and Biochemical research
  • Effective Buffering from pH 7-9 (25 °C) with a pKa of 8.1 (25 °C)
  • Tested to confirm low levels of heavy metal contamination, ensuring suitability for various applications
Altre note
I valori di pH di tutti i tamponi dipendono dalla temperatura e dalla concentrazione. Per i tamponi Tris, a ogni °C di diminuzione della temperatura corrisponde un aumento di circa 0,03 unità di pH, mentre a ogni diluizione di un fattore 10 corrisponde una diminuzione di 0,03-0,05 unità di pH. Per applicazioni che necessitano di estrema precisione, utilizzare un pH-metro accuratamente calibrato con un elettrodo combinato vetro/calomelano.
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
The pH values of all buffers are temperature and concentration-dependent. For Tris buffers, pH increases by about 0.03 unit per °C decrease in temperature and decreases by 0.03-0.05 unit per ten-fold dilution.
For precise applications, use a carefully calibrated pH meter with a glass/calomel combination electrode.
Note legali
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)