855057
Betulinic acid
technical grade, 90%
Sinonimo/i:
3β-Hydroxy-20(29)-lupaene-28-oic acid, Lupatic acid, Mairin
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Saggio
90%
Stato
powder
Attività ottica
[α]20/D +7.8°, c = 0.9 in pyridine
Punto di fusione
295-298 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
hydroxyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=C)[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]12)C(O)=O
InChI
1S/C30H48O3/c1-18(2)19-10-15-30(25(32)33)17-16-28(6)20(24(19)30)8-9-22-27(5)13-12-23(31)26(3,4)21(27)11-14-29(22,28)7/h19-24,31H,1,8-17H2,2-7H3,(H,32,33)/t19-,20+,21-,22+,23-,24+,27-,28+,29+,30-/m0/s1
QGJZLNKBHJESQX-FZFNOLFKSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Chronic inflammation is an underlying factor in the development and progression of many of the chronic diseases of aging, such as arthritis, atherosclerosis, diabetes, and cancer.