15033
1,3-Di-Boc-2-(trifluoromethylsulfonyl)guanidine
≥95.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
N,N′-Bis(tert-butoxycarboyl)-N′′-trifylguanidine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
113 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N\C(NC(=O)OC(C)(C)C)=N\S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H20F3N3O6S/c1-10(2,3)23-8(19)16-7(17-9(20)24-11(4,5)6)18-25(21,22)12(13,14)15/h1-6H3,(H2,16,17,18,19,20)
GOQZIPJCBUYLIR-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3