Documenti fondamentali
15027
Sigma-Aldrich
Boc-3-(3-pyridyl)-Ala-OH
≥99.0% (TLC)
Sinonimo/i:
Boc-β-(3-pyridyl)-Ala-OH, Boc-3-(3-pyridyl)-L-alanine
Scegli un formato
1 G
CHF 129.00
CHF 129.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 129.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H18N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
266.29
Beilstein:
7625087
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 129.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥99.0% (TLC)
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D +15.5±1°, c = 1% in ethanol
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1cccnc1)C(O)=O
InChI
1S/C13H18N2O4/c1-13(2,3)19-12(18)15-10(11(16)17)7-9-5-4-6-14-8-9/h4-6,8,10H,7H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/t10-/m0/s1
JLBCSWWZSSVXRQ-JTQLQIEISA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)