Documenti fondamentali
81391
Sigma-Aldrich
Poly(4-vinylpyridine), cross-linked
2 % cross-linked with divinylbenzene
Sinonimo/i:
Reillex® 402
Scegli un formato
25 G
CHF 89.30
100 G
CHF 277.00
CHF 89.30
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 89.30
100 G
CHF 277.00
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
CHF 89.30
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Livello qualitativo
Crosslinking
2 % cross-linked with divinylbenzene
Perdita
≤10% loss on drying, 110°C
Stringa SMILE
n2ccc(cc2)C=C.c1(c(cccc1)C=C)C=C
InChI
1S/C10H10.C7H7N/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-7-3-5-8-6-4-7/h3-8H,1-2H2;2-6H,1H2
HUEZUDXJCGHIHG-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Reillex is a registered trademark of Vertellus Specialties, Inc.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)