Documenti fondamentali
226963
Sigma-Aldrich
Poly(4-vinylpyridine), cross-linked
2 % cross-linked with divinylbenzene, powder
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
powder
Crosslinking
2 % cross-linked with divinylbenzene
Stringa SMILE
n2ccc(cc2)C=C.c1(c(cccc1)C=C)C=C
InChI
1S/C10H10.C7H7N/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-7-3-5-8-6-4-7/h3-8H,1-2H2;2-6H,1H2
HUEZUDXJCGHIHG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Useful as an acid scavenger in non-aqueous systems, e.g., in the reaction of acid halides with alcohols or amines, as catalyst in Knoevenagel-type condensations and for the formation of enamines and ketals.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2