81350
Glicol polipropilenico
P 400
Sinonimo/i:
1,2-propanediol
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
PM
Mn 446
Indice di rifrazione
n20/D 1.447
Viscosità
~100 mPa.s(20 °C)
Solubilità
water: miscible (completely)
Densità
1.01 g/mL at 20 °C
InChI
1S/C6H14O3/c1-5(8)4-9-6(2)3-7/h5-8H,3-4H2,1-2H3
DUFKCOQISQKSAV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
94.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves