809888
Vitamin K1-4a,5,6,7,8,8a-13C6
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
Sinonimo/i:
Phylloquinone-13C6
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (CP)
Stato
liquid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Colore
yellow to orange
Punto di fusione
-20 °C
Spostamento di massa
M+6
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCC/C(C)=C/CC1=C(C)C([13C]2=[13CH][13CH]=[13CH][13CH]=[13C]2C1=O)=O
InChI
1S/C31H46O2/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-17-25(5)20-21-27-26(6)30(32)28-18-7-8-19-29(28)31(27)33/h7-8,18-20,22-24H,9-17,21H2,1-6H3/b25-20+/i7+1,8+1,18+1,19+1,28+1,29+1
MBWXNTAXLNYFJB-HDMSKXMFSA-N
Descrizione generale
Vitamin K1-4a,5,6,7,8,8a-13C6 is an isotope of vitamin K1 wherein C-4a, C-5, C-6, C-7, C-8, C-8a carbons are replaced by 13C6 carbon.
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?