Documenti fondamentali
809578
Sigma-Aldrich
TBAF(pTol3COH)2
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C60H80FNO2
Peso molecolare:
866.28
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
powder
Punto di fusione
136-141 °C
Gruppo funzionale
amine
hydroxyl
Stringa SMILE
OC(C1=CC=C(C)C=C1)(C2=CC=C(C)C=C2)C3=CC=C(C)C=C3.OC(C4=CC=C(C)C=C4)(C5=CC=C(C)C=C5)C6=CC=C(C)C=C6.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[F-]
InChI
1S/2C22H22O.C16H36N.FH/c2*1-16-4-10-19(11-5-16)22(23,20-12-6-17(2)7-13-20)21-14-8-18(3)9-15-21;1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h2*4-15,23H,1-3H3;5-16H2,1-4H3;1H/q;;+1;/p-1
BWOIZLRULLMREE-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Nucleophilic fluorinating reagent is a more convenient crystalline solid for handling and storage compared to tetrabutylammonium fluoride hydrate (Aldrich 241512). As reported by Engle and Gouverneur, these solids display comparable reactivity on similar substrates.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)