Documenti fondamentali
809330
Sigma-Aldrich
Fe/ppm Pd for nitro group reductions
Scegli un formato
500 MG
CHF 67.30
CHF 67.30
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 67.30
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
CHF 67.30
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
Livello qualitativo
Composizione
FeCl2 (372870), 23.3-27.4 wt. %
MgCl2 (M8266), 15.3-18.8 wt. %
Pd (203939), <0.3 wt. %
THF (186562), 53.5-61.6 wt. %
Impiego in reazioni chimiche
core: iron
reagent type: catalyst
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Fe](Cl)(Cl)Cl
InChI
RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
Applicazioni
When these nanoparticles (NPs) are used along with PEG-containing designer surfactants such as TPGS-750-M, a facile reduction of nitro compounds can be effected in water at room temperature. The transformation is highly chemoselective and tolerates a large variety of functional groups.
Avvertenza
Handle under nitrogen and store under argon in refrigerator.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
When Does Organic Chemistry Follow Nature?s Lead and ?Make the Switch?.
Lipshutz B H
The Journal of Organic Chemistry, 82(6), 2806-2816 (2017)
New surfactants for chemistry in water.
Krause N
Current opinion in green and sustainable chemistry., 7, 18-22 (2017)
Switching from organic solvents to water at an industrial scale.
Parmentier M, et al.
Current opinion in green and sustainable chemistry., 7, 13-17 (2017)
Contenuto correlato
Designer surfactants enable diverse transformations like Suzuki-Miyaura, Olefin Metathesis, and 1,4-Addition to Enones in water by Prof. Bruce Lipshutz.