Documenti fondamentali
807915
Sigma-Aldrich
Undecane-d24
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Formula condensata:
CD3(CD2)9CD3
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142201
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Saggio
≥98% (CP)
Stato
liquid
Spostamento di massa
M+24
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H]
InChI
1S/C11H24/c1-3-5-7-9-11-10-8-6-4-2/h3-11H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2
RSJKGSCJYJTIGS-XMTORAMYSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
140.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
60 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)