807508
Silver
Nanowires, diam. × L 50 nm (±10 nm) × 40 μm (±5 μm), 5 mg/mL (in IPA)
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Flash point 53.6 °F
Livello qualitativo
Forma fisica
suspension
Concentrazione
5 mg/mL (in IPA)
diam. × lung.
50 nm (±10 nm) × 40 μm (±5 μm)
Colore
gray
Densità
0.7889 g/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
12.0 °C - closed cup