806935
Silver
Nanowires, diam. × L 30 nm (±5 nm) × 20 μm (±3 μm), 5 mg/mL (in water)
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Flash point >230 °F
Livello qualitativo
Forma fisica
suspension
Concentrazione
5 mg/mL (in water)
diam. × lung.
30 nm (±5 nm) × 20 μm (±3 μm)
Colore
gray
Densità
0.9987 g/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3