806722
Silver
Nanowires, diam. × L 25 nm (±3 nm) × 15 μm (±2 μm), 5 mg/mL (in water)
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Flash point >230 °F
Livello qualitativo
Forma fisica
suspension
Concentrazione
5 mg/mL (in water)
diam. × lung.
25 nm (±3 nm) × 15 μm (±2 μm)
Colore
gray
Densità
0.9992 g/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3