807435
Silver nanospheres
100 nm avg. part. size, 1 mg/mL in water, PEG functionalized
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
nanospheres
Concentrazione
1 mg/mL in water
Dimens. media delle particelle
100 nm
λmax
490 nm
Gruppo funzionale
PEG
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Research on noble bimetallic nanoparticles for glucose biosensor detection.