Documenti fondamentali
730815
Sigma-Aldrich
Silver, dispersion
nanoparticles, 60 nm particle size (TEM), 0.02 mg/mL in aqueous buffer, contains sodium citrate as stabilizer
Scegli un formato
25 ML
CHF 141.00
CHF 141.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 ML
CHF 141.00
About This Item
Formula condensata:
Ag
Numero CAS:
Peso molecolare:
107.87
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 141.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
nanoparticles
Livello qualitativo
contiene
sodium citrate as stabilizer
Concentrazione
0.02 mg/mL in aqueous buffer
Indice di rifrazione
n20/D 1.333
Dimensione particelle
60 nm (TEM)
Densità
0.9976 g/mL at 25 °C
Fluorescenza
λem 431 nm FWHM 81 nm
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Ag]
InChI
1S/Ag
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Rodrigo Rodrigues da Conceição et al.
Metabolic brain disease, 34(3), 705-713 (2019-02-01)
Silver nanoparticles (AgNPs) are clusters of silver atoms with diameters that range from 1 to 100 nm. Due to the various shapes and large surface areas, AgNPs have been employed in the food and textile industries and medical fields. Therefore, because
Articoli
Silver nanomaterials have unique physical, chemical, and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications.
Research on noble bimetallic nanoparticles for glucose biosensor detection.