Documenti fondamentali
806420
Sigma-Aldrich
3,5-Bis(trifluoromethyl)anilino(oxo)acetic acid
Sinonimo/i:
[(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)amino](oxo)acetic acid, [(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)carbamoyl]formic acid
Scegli un formato
1 G
CHF 123.00
CHF 123.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 123.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H5F6NO3
Peso molecolare:
301.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 123.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
95%
Livello qualitativo
Stato
powder
Stringa SMILE
O=C(C(O)=O)NC1=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C1
InChI
1S/C10H5F6NO3/c11-9(12,13)4-1-5(10(14,15)16)3-6(2-4)17-7(18)8(19)20/h1-3H,(H,17,18)(H,19,20)
ZVYMTPNGDSQVIS-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
KitAlysis™ Cu C-N (Buchwald-Hartwig) cross-coupling high-throughput screening kit. Detailed Set-Up User Guide and a downloadable excel file for calculations.