806382
Poly(N-isopropylacrylamide)
carboxylic acid terminated
Sinonimo/i:
NIPAM polymer, PNIPAM, functionalized polyNIPAM
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
PM
average Mw 10,000
Ind. polidispersione
<1.3
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)