Documenti fondamentali
804835
Sigma-Aldrich
P(o-tol)3 Pd G3
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C34H34NO3PPdS
Numero CAS:
Peso molecolare:
674.10
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
powder
Caratteristiche
generation 3
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
NC1=C(C2=CC=CC=C2[Pd]OS(C)(=O)=O)C=CC=C1.CC3=CC=CC=C3P(C4=CC=CC=C4C)C5=CC=CC=C5C
InChI
1S/C21H21P.C12H10N.CH4O3S.Pd/c1-16-10-4-7-13-19(16)22(20-14-8-5-11-17(20)2)21-15-9-6-12-18(21)3;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;1-5(2,3)4;/h4-15H,1-3H3;1-6,8-9H,13H2;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
LUGPLNLXIADYMW-UHFFFAOYSA-M
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Articoli
G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.