802573
Aquivion® D79-25BS-Li
liquid dispersion, 25% in water, PFSLi eq. wt. 790 g/mole SO3Li, stabilized CF3 polymer chain ends
Sinonimo/i:
Aquivion® SO3Li, Tetrafluoroethylene-perfluoro(3-oxa-4-pentenesulfonic acid) copolymer, Ethanesulfonic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Forma fisica
dispersion
Peso equivalente
790 g/eq±20 g/eq SO3Li
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentrazione
25 wt. % in water
Categoria alternativa più verde
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Nota sulla preparazione
WGK 3
Articoli
Advances in electrochemical water conversion and understanding PEMFC degradation drive progress in hydrogen technologies.