798916
SnAP OA Reagent
Sinonimo/i:
3-[(Tributylstannyl)methoxy]-1-propanamine
Stato
liquid
Livello qualitativo
Densità
1.102 at 25 °C
Gruppo funzionale
amine
ether
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCC[Sn](CCCC)(COCCCN)CCCC
InChI
1S/C4H10NO.3C4H9.Sn/c1-6-4-2-3-5;3*1-3-4-2;/h1-5H2;3*1,3-4H2,2H3;
MFLUZZMSFDSMIZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Automate your N-heterocycle formation with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Altre note
Professor product portal: Jeffrey Bode Research Group
SnAP Reagents for the Synthesis of Piperazines and Morpholines
SnAP reagents for the one-step synthesis of medium-ring saturated N-heterocycles from aldehydes
SnAP Reagents for a Cross-Coupling Approach to the One-Step Synthesis of Saturated N-Heterocycles
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Protocolli
SnAP Reagents facilitate synthesis of saturated N-heterocycles for diverse structures.