900756
SLAP M
≥95%
Sinonimo/i:
2-((Trimethylsilyl)methoxy)ethan-1-amine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95%
Forma fisica
liquid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NCCOC[Si](C)(C)C
Applicazioni
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Protocolli
The expanding class of SLAP reagents provides access to saturated N-heterocycles and aliphatic aldehydes and ketones without additional reagents or the generation of toxic byproducts.