Documenti fondamentali
797359
Sigma-Aldrich
4,4′-(1,2-Diphenylethene-1,2-diyl)dibenzoic acid
Sinonimo/i:
TPE-CA
Scegli un formato
25 MG
CHF 169.00
CHF 169.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
CHF 169.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H20O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
420.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 169.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98%
Stato
solid
Stringa SMILE
O=C(O)C(C=C1)=CC=C1/C(C2=CC=CC=C2)=C(C3=CC=CC=C3)/C4=CC=C(C(O)=O)C=C4
InChI
1S/C28H20O4/c29-27(30)23-15-11-21(12-16-23)25(19-7-3-1-4-8-19)26(20-9-5-2-6-10-20)22-13-17-24(18-14-22)28(31)32/h1-18H,(H,29,30)(H,31,32)/b26-25+
MTTUYJXPONEHGK-OCEACIFDSA-N
Applicazioni
TPE-CA is an aggregation-induced emission (AIE) dye for esterification with hydroxyl and amino groups.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
AIE Luminogens - Family of new materials with multifaceted functionalities. Find some representative applications of the AIEgens
Organic Light-emitting Diodes (OLEDs) are solid-state devices that transform electrical energy into light. OLEDs are considered the next generation technology for high-resolution flexible displays and solid state lighting, attracting intense scientific and industrial interest.