Documenti fondamentali
796999
Sigma-Aldrich
5-Fluoroorotic acid hydrate
95%
Scegli un formato
250 MG
CHF 33.50
CHF 33.50
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 33.50
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H3FN2O4 · xH2O
Peso molecolare:
174.09 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 33.50
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
powder
Gruppo funzionale
carboxylic acid
fluoro
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(=O)C1=C(F)C(=O)NC(=O)N1
InChI
1S/C5H3FN2O4.H2O/c6-1-2(4(10)11)7-5(12)8-3(1)9;/h(H,10,11)(H2,7,8,9,12);1H2
LODRRYMGPWQCTR-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)