Documenti
796980
Sigma-Aldrich
Tetrahydro-2H-thiopyran-4-ol 1,1-dioxide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H10O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
OC(CC1)CCS1(=O)=O
InChI
1S/C5H10O3S/c6-5-1-3-9(7,8)4-2-5/h5-6H,1-4H2
JABSMKPYEZTJTE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3