Documenti
795879
Sigma-Aldrich
1,2-Dihydroxybenzene-d4
96 atom % D, 95% (CP)
Sinonimo/i:
Catechol-d4
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6D4O2H2
Peso molecolare:
114.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Purezza isotopica
96 atom % D
Saggio
95% (CP)
Forma fisica
solid
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
OC1=C(O)C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H]
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,7-8H/i1D,2D,3D,4D
YCIMNLLNPGFGHC-RHQRLBAQSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
260.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
127 °C - closed cup