Vai a
586331
Sodium benzoate-d5
98 atom % D
Sinonimo/i:
Benzoic acid-2,3,4,5,6-d5 sodium salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6D5CO2Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
149.13
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Mass shift:
M+5
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
mp
>300 °C (lit.)
mass shift
M+5
SMILES string
[Na+].[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([O-])=O
InChI
1S/C7H6O2.Na/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1/i1D,2D,3D,4D,5D;
InChI key
WXMKPNITSTVMEF-GWVWGMRQSA-M
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
217158615749578991
description
98 atom % D
description
≥99 atom % D, ≥99% (CP)
description
98 atom % D
description
99 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
≥99 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
99 atom % D
mass shift
M+5
mass shift
M+5
mass shift
M+5
mass shift
M+5
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
>300 °C (lit.)
mp
121-125 °C (lit.)
mp
285-286 °C (lit.)
mp
113-115 °C (lit.)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
249.8 °F - closed cup
flash_point_c
121 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)