Documenti
795801
Sigma-Aldrich
{[2-(Trifluoromethyl)phenyl]methyl}phosphonic acid
Sinonimo/i:
2-CF3BPA
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H8F3O3P
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.12
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
OP(CC1=C(C(F)(F)F)C=CC=C1)(O)=O
InChI
1S/C8H8F3O3P/c9-8(10,11)7-4-2-1-3-6(7)5-15(12,13)14/h1-4H,5H2,(H2,12,13,14)
LJNXXFOSZJOZKN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Tuning of surface energy, wetting and work function of metal oxides.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Peter J Hotchkiss et al.
Accounts of chemical research, 45(3), 337-346 (2011-10-21)
Transparent metal oxides, in particular, indium tin oxide (ITO), are critical transparent contact materials for applications in next-generation organic electronics, including organic light emitting diodes (OLEDs) and organic photovoltaics (OPVs). Understanding and controlling the surface properties of ITO allows for