794317
Copper
nanopowder, <100 nm (BET), <3% oxygen passivation, 99% trace metals basis
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99% trace metals basis
Forma fisica
nanopowder
Resistività
1.673 μΩ-cm, 20°C
Dimensione particelle
<100 nm (BET)
P. eboll.
2567 °C (lit.)
Punto di fusione
1083.4 °C (lit.)
Densità
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
[Cu]
InChI
1S/Cu
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Sol. 2 - Self-heat. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 2