Documenti fondamentali
774111
Sigma-Aldrich
Copper
nanopowder, 40-60 nm particle size (SAXS), ≥99.5% trace metals basis
Scegli un formato
5 G
CHF 70.50
CHF 70.50
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 70.50
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Cu
Numero CAS:
Peso molecolare:
63.55
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41141805
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 70.50
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥99.5% trace metals basis
Stato
nanopowder
Resistività
1.673 μΩ-cm, 20°C
Dimensione particelle
40-60 nm (SAXS)
P. ebollizione
2567 °C (lit.)
Punto di fusione
1083.4 °C (lit.)
Densità
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
[Cu]
InChI
1S/Cu
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Copper nanopowder, 40-60 nm particle size (SAXS) can be used for a variety of applications such as printed electronics,[1] electroless copper plating,[2] heat transfer fluids,[3] catalysis,[4] and thermal energy storage.[5]
Nota sulla preparazione
Partially Passivated: < 10% oxygen added by weight
Pittogrammi
FlameEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Sol. 2 - Self-heat. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Silver nanopowder, &lt;100&#160;nm particle size, contains PVP as dispersant, 99.5% trace metals basis
Sigma-Aldrich
576832
Silver
Copper powder, max. particle size 5 micron, weight 100&#160;g, purity 99.8%
GF18361425
Copper
Copper powder, max. particle size 50 micron, weight 1000&#160;g, purity 99%
GF52483664
Copper
Ultrasound assisted dispersal of a copper nanopowder for electroless copper activation
Graves JE, et al.
Ultrasonics Sonochemistry, 29, 428-438 (2016)
Copper nanoparticles for printed electronics: routes towards achieving oxidation stability
Magdassi S, et al.
Materials, 3(9), 4626-4638 (2010)
Evaluation of copper nanoparticles-Paraffin wax compositions for solar thermal energy storage
Lin SC and Al-Kayiem HH
Solar Energy, 132, 267-278 (2016)
Low-cost and high-throughput synthesis of copper nanopowder for nanofluid applications
Maji NC, et al.
Chemical Engineering Journal, 353, 34-45 (2018)
Vizcaino; A.J.; et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 32, 1450-1461 (2007)