159425
9-Chloroacridine
97%
Sinonimo/i:
9-Chloroacridine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
116-120 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1c2ccccc2nc3ccccc13
InChI
1S/C13H8ClN/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8H
BPXINCHFOLVVSG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- series of novel chalcones bearing acridine moiety attached to the amino group in their ring A
- new acridine derivatives
- 9-phenoxyacridine and 4-phenoxyfuro[2,3-b]quinoline derivatives
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3