Key Documents
793868
Sigma-Aldrich
1-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]-3-azetidinone
95%
Sinonimo/i:
1-(p-Tosyl)azetidin-3-one, N-Tosyl-3-azetidinone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H11NO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
147-152 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1CN(S(C2=CC=C(C)C=C2)(=O)=O)C1
InChI
1S/C10H11NO3S/c1-8-2-4-10(5-3-8)15(13,14)11-6-9(12)7-11/h2-5H,6-7H2,1H3
YRVBXEVVGIQJOZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Protected azetidinone has shown to be a versatile building block in the formation of functionalized spirocyclic oxetanes by the Carreira group.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Spirocyclic modules containing four-membered rings are currently of growing interest to discovery chemists.