Documenti fondamentali
666408
Sigma-Aldrich
2-Chloro-1H-imidazole
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H3ClN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
102.52
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
165-170 °C
Gruppo funzionale
chloro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Clc1ncc[nH]1
InChI
1S/C3H3ClN2/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H,(H,5,6)
OCVXSFKKWXMYPF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)