778990
Sulfuric acid, fuming
reagent grade, 65.5-68.0% free SO3 basis (with NaOH)
Sinonimo/i:
Oleum
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Densità del vapore
3 (vs air)
Tensione di vapore
2 mmHg ( 25 °C)
Concentrazione
65.5-68.0% in NaOH (free SO3 )
Densità
1.925 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=S(=O)=O.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.O3S/c1-5(2,3)4;1-4(2)3/h(H2,1,2,3,4);
HIFJUMGIHIZEPX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenza
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 1