Documenti
777927
Sigma-Aldrich
2-(4-Morpholino)ethyl 2-bromoisobutyrate
contains MEHQ as inhibitor, 95% (excluding up to 10% residual Toluene)
Sinonimo/i:
2-Bromo-2-methylpropanoic acid 2-(4-morpholinyl)ethyl ester, 2-Morpholinoethyl 2-bromo-2-methylpropanoate, ATRP initiator
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H18BrNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
280.16
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
95% (excluding up to 10% residual Toluene)
Forma fisica
liquid
contiene
MEHQ as inhibitor
Indice di rifrazione
n/D 1.486
Densità
1.258 at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
BrC(C)(C)C(OCCN1CCOCC1)=O
InChI
1S/C10H18BrNO3/c1-10(2,11)9(13)15-8-5-12-3-6-14-7-4-12/h3-8H2,1-2H3
XEXMMWOKORAPHR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
This bromoisobutyrate is commonly used as an ATRP initiator. The morpholino functionality can be used to bind to RNA or other therapeutics.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C
Visita l’Archivio dei documenti
Direct Synthesis of Well-Defined Quaternized Homopolymers and Diblock Copolymers via ATRP in Protic Media.
Li Y, et al.
Macromolecules, 36, 8268-8268 (2003)