Documenti fondamentali
777781
Sigma-Aldrich
7-Bromo-4-fluoro-1-indanone
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H6BrFO
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
135-137 °C
Gruppo funzionale
bromo
fluoro
ketone
Stringa SMILE
Fc1ccc(Br)c2C(=O)CCc12
InChI
1S/C9H6BrFO/c10-6-2-3-7(11)5-1-4-8(12)9(5)6/h2-3H,1,4H2
AIVSTGKLEISXKC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)