Documenti
777706
Sigma-Aldrich
4-(Difluoromethoxy)-3-hydroxybenzaldehyde
95%
Sinonimo/i:
3-Hydroxy-4-difluoromethoxybenzaldehyde
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H6F2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
85-90 °C
Stringa SMILE
FC(F)OC1=C(O)C=C(C([H])=O)C=C1
InChI
1S/C8H6F2O3/c9-8(10)13-7-2-1-5(4-11)3-6(7)12/h1-4,8,12H
ZLIKNROJGXXNJG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3