Documenti fondamentali
774316
Sigma-Aldrich
2-(2-Thienyl)-1H-benzimidazole
95%
Sinonimo/i:
2-(Thiophen-2-yl)benzimidazole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H8N2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
334-338 °C
Stringa SMILE
c1ccc2[nH]c(nc2c1)-c3cccs3
InChI
1S/C11H8N2S/c1-2-5-9-8(4-1)12-11(13-9)10-6-3-7-14-10/h1-7H,(H,12,13)
XXCGVPNWMZKOER-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)