Documenti
772607
Sigma-Aldrich
2-Fluoropyridine-4-carboxaldehyde
97%
Sinonimo/i:
2-Fluoroisonicotinaldehyde
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H4FNO
Numero CAS:
Peso molecolare:
125.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.512
P. eboll.
357-403 °C (decomposition)
Densità
1.257 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Fc1cc(C=O)ccn1
InChI
1S/C6H4FNO/c7-6-3-5(4-9)1-2-8-6/h1-4H
WOLIMEQXFWSBTE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
187.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
86.11 °C