Documenti fondamentali
395137
Sigma-Aldrich
2-(Trichloroacetyl)pyrrole
99%
Sinonimo/i:
2-Pyrrolyl trichloromethyl ketone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H4Cl3NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Punto di fusione
72-74 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
ketone
Stringa SMILE
ClC(Cl)(Cl)C(=O)c1ccc[nH]1
InChI
1S/C6H4Cl3NO/c7-6(8,9)5(11)4-2-1-3-10-4/h1-3,10H
BBFDGMDENAEMKF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-(Trichloroacetyl)pyrrole is a 2-substituted pyrrole. It undergoes acylation to afford 4-acyl derivatives (4-formyl to 4-hexanoyl).
Applicazioni
2-(Trichloroacetyl)pyrrole may be used in the synthesis of following:
  • pyrrole-2-carboxylates, tris[2-(2-pyrryl-carboxy)ethyl]amine and tetrakis(2-pyrryl-carboxy-methyl)methane
  • 1-oxo-2,3-disubstituted -pyrrolo[1,2-a]pyrazines
  • 4-pyridylmethyl 1H-pyrrole-2-carboxyl­ate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis of 2-alkylputrescines from 3-alkylpyrroles.
Garrido DOA, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 53(2), 403-407 (1988)
Pyrrole-2-carboxylate dimer: a robust supramolecular synthon for crystal engineering.
Yin Z and Li Z.
Tetrahedron Letters, 47(45), 7875-7879 (2006)
Total synthesis of peramine.
Dumas, DJ.
The Journal of Organic Chemistry, 53(20), 4650-4653 (1988)
4-Pyridylmethyl 1H-pyrrole-2-carboxylate.
Wang W-Y and Yin Z-M.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 63(5), o2737-o2738 (2007)