Documenti fondamentali
771767
Sigma-Aldrich
Acetylcholine chloride (N,N,N-trimethyl-d9)
98 atom % D, 98%
About This Item
Formula condensata:
(CD3)3N(Cl)(CH2)2OCOCH3
Peso molecolare:
190.72
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
98%
Stato
powder
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+9
Stringa SMILE
CC(OCC[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O.[Cl-]
InChI
1S/C7H16NO2.ClH/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1/i2D3,3D3,4D3;
JUGOREOARAHOCO-WWMMTMLWSA-M
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)