771600
Zirconium(IV) dibutoxide(bis-2,4-pentanedionate) solution
25 wt. % (in 1-butanol/toluene), 99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Bis(acetylacetonato)dibutoxyzirconium, Dibutoxybis(acetylacetonato)zirconium, Dibutoxyzirconium bis(acetylacetonate), Zirconium bis(n-butoxy) bis(acetoacetonate), Zirconium di-n-butoxide(bis-2,4-pentanedionate), Zirconium, dibutoxybis(2,4-pentanedionato), Zirconiumdibutoxide bis(2,4-pentanedionate), Zirconiumdibutoxybisacetylacetonate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.9% trace metals basis
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
core: zirconium
Concentrazione
25 wt. % (in 1-butanol/toluene)
Indice di rifrazione
n20/D 1.487
Densità
0.928 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CCCCO[Zr](OCCCC)(O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.2C4H9O.Zr/c2*1-4(6)3-5(2)7;2*1-2-3-4-5;/h2*3,6H,1-2H3;2*2-4H2,1H3;/q;;2*-1;+4/p-2/b2*4-3-;;;
VKWRHWOICYRNLR-VGKOASNMSA-L
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
46.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
8 °C
Articoli
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.